1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470334-1G OR470334-5G
APOSOR470334-1GEA 615 EUR
APOSOR470334-1G APOSOR470334-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Formule: C₁₃H₂₄BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410600
CAS nummer: 924817-72-1