5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470337-1G OR470337-5G
APOSOR470337-1GEA 595 EUR
APOSOR470337-1G APOSOR470337-5G
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410253
CAS nummer: 887973-87-7