6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470338-1G OR470338-5G
APOSOR470338-1GEA 595 EUR
APOSOR470338-1G APOSOR470338-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115484
CAS nummer: 898796-17-3