2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470340-1G OR470340-250MG
APOSOR470340-1GEA 1020 EUR
APOSOR470340-1G APOSOR470340-250MG
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formule: C₂₂H₂₃NO₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683149
CAS nummer: 369402-98-2