1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470358-1G OR470358-5G
APOSOR470358-1GEA 451 EUR
APOSOR470358-1G APOSOR470358-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Formule: C₁₄H₁₉Br₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410623
CAS nummer: 924817-79-8