4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470361-1G OR470361-5G
APOSOR470361-1GEA 503 EUR
APOSOR470361-1G APOSOR470361-5G
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
Formule: C₁₃H₁₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410569
CAS nummer: 887978-40-7