Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470365-1G OR470365-5G
APOSOR470365-1GEA 615 EUR
APOSOR470365-1G APOSOR470365-5G
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Formule: C₁₃H₂₃NO₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115503
CAS nummer: 1219371-51-3