6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470370-1G OR470370-5G
APOSOR470370-1GEA 451 EUR
APOSOR470370-1G APOSOR470370-5G
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115431
CAS nummer: 898405-24-8