2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470372-1G OR470372-5G
APOSOR470372-1GEA 565 EUR
APOSOR470372-1G APOSOR470372-5G
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formule: C₂₂H₂₃NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683144
CAS nummer: 443991-25-1