5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470373-1G OR470373-5G
APOSOR470373-1GEA 410 EUR
APOSOR470373-1G APOSOR470373-5G
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₇NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410197
CAS nummer: 38401-73-9