[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470375-1G OR470375-5G
APOSOR470375-1GEA 606 EUR
APOSOR470375-1G APOSOR470375-5G
[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
MW: 245.274 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410133
CAS nummer: 887981-31-9