2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470379-1G OR470379-5G
APOSOR470379-1GEA 472 EUR
APOSOR470379-1G APOSOR470379-5G
2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410001
CAS nummer: 1136884-55-3