5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470385-1G OR470385-5G
APOSOR470385-1GEA 503 EUR
APOSOR470385-1G APOSOR470385-5G
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410223
CAS nummer: 887973-60-6