Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470387-1G OR470387-250MG
APOSOR470387-1GEA 1340 EUR
APOSOR470387-1G APOSOR470387-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Formule: C₁₃H₂₄N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115494
CAS nummer: 1219331-78-8