3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470388-1G OR470388-5G
APOSOR470388-1GEA 400 EUR
APOSOR470388-1G APOSOR470388-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Formule: C₁₄H₂₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115553
CAS nummer: 886493-66-9