6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470402-1G OR470402-5G
APOSOR470402-1GEA 503 EUR
APOSOR470402-1G APOSOR470402-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Formule: C₁₄H₁₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410425
CAS nummer: 887976-58-1