3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470403-1G OR470403-250MG
APOSOR470403-1GEA 1010 EUR
APOSOR470403-1G APOSOR470403-250MG
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
Formule: C₁₃H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410453
CAS nummer: 887974-34-7