Dimethyl 2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinoline-3,3(4H)-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470419-1G OR470419-5G
APOSOR470419-1GEA 257 EUR
APOSOR470419-1G APOSOR470419-5G
Dimethyl 2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinoline-3,3(4H)-dicarboxylate
Dimethyl 2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinoline-3,3(4H)-dicarboxylate
Formule: C₁₅H₁₇NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20491409
CAS nummer: 143767-55-9