6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470428-1G OR470428-250MG
APOSOR470428-1GEA 606 EUR
APOSOR470428-1G APOSOR470428-250MG
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₉NO₃
MW: 227.215 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05150364
CAS nummer: 566198-31-0