α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: alpha-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
OR470430-5G OR470430-1G
APOSOR470430-5GEA 519 EUR
APOSOR470430-5G APOSOR470430-1G
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12808142
CAS nummer: 155047-86-2