1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470438-1G OR470438-5G
APOSOR470438-1GEA 410 EUR
APOSOR470438-1G APOSOR470438-5G
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115066
CAS nummer: 174855-53-9