2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470446-1G OR470446-5G
APOSOR470446-1GEA 288 EUR
APOSOR470446-1G APOSOR470446-5G
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₁₂H₁₁N₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03812593
CAS nummer: 42389-40-2