Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470451-1G OR470451-250MG OR470451-5G
APOSOR470451-1GEA 718 EUR
APOSOR470451-1G APOSOR470451-250MG APOSOR470451-5G
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Formule: C₁₃H₂₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21364423
CAS nummer: 1363166-21-5