2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470465-1G OR470465-250MG OR470465-5G
APOSOR470465-1GEA 606 EUR
APOSOR470465-1G APOSOR470465-250MG APOSOR470465-5G
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
Formule: C₈H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384507
CAS nummer: 856990-30-2