Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470469-25G OR470469-5G
APOSOR470469-25GEA 289 EUR
APOSOR470469-25G APOSOR470469-5G
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Formule: C₁₅H₃₀O₅Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16251279
CAS nummer: 91424-39-4