3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470470-25G OR470470-5G
APOSOR470470-25GEA 1010 EUR
APOSOR470470-25G APOSOR470470-5G
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Formule: C₁₁H₂₂O₅Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21641339
CAS nummer: 113794-48-2