α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470477-1G OR470477-5G
APOSOR470477-1GEA 451 EUR
APOSOR470477-1G APOSOR470477-5G
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Formule: C₁₅H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12605374
CAS nummer: 860598-16-9