6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470478-1G OR470478-250MG
APOSOR470478-1GEA 414 EUR
APOSOR470478-1G APOSOR470478-250MG
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11101030
CAS nummer: 334022-87-6