Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470499-5G OR470499-1G
APOSOR470499-5GEA 513 EUR
APOSOR470499-5G APOSOR470499-1G
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22205877
CAS nummer: 1375064-43-9