4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470547-1G OR470547-5G
APOSOR470547-1GEA 308 EUR
APOSOR470547-1G APOSOR470547-5G
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₀N₄O₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22423151
CAS nummer: 1385694-71-2