3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470562-1G OR470562-250MG
APOSOR470562-1GEA 551 EUR
APOSOR470562-1G APOSOR470562-250MG
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Formule: C₉H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14617089
CAS nummer: 1251033-82-5