3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470565-5G OR470565-10G OR470565-1G
APOSOR470565-5GEA 395 EUR
APOSOR470565-5G APOSOR470565-10G APOSOR470565-1G
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Formule: C₈H₇NO
Smeltpunt: 97…100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00168869
CAS nummer: 61266-33-9