N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470571-1G OR470571-5G
APOSOR470571-1GEA 206 EUR
APOSOR470571-1G APOSOR470571-5G
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Formule: C₁₅H₂₅NOSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22682786
CAS nummer: 1418117-84-6