Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470576-1G OR470576-250MG OR470576-5G
APOSOR470576-1GEA 606 EUR
APOSOR470576-1G APOSOR470576-250MG APOSOR470576-5G
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₇H₈O₃S
MW: 172.202 g/mol
Smeltpunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22682797
CAS nummer: 77133-25-6