Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470582-1G OR470582-250MG OR470582-5G
APOSOR470582-1GEA 400 EUR
APOSOR470582-1G APOSOR470582-250MG APOSOR470582-5G
Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22682796
CAS nummer: 856840-76-1