tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470585-1G OR470585-5G
APOSOR470585-1GEA 400 EUR
APOSOR470585-1G APOSOR470585-5G
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Formule: C₁₆H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683325
CAS nummer: 5105-79-3