N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470605-1G OR470605-5G
APOSOR470605-1GEA 308 EUR
APOSOR470605-1G APOSOR470605-5G
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₆H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17430949
CAS nummer: 57506-64-6