3-(2-Pyridyl)propiolic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470616-5G OR470616-1G
APOSOR470616-5GEA 1020 EUR
APOSOR470616-5G APOSOR470616-1G
3-(2-Pyridyl)propiolic acid
3-(2-Pyridyl)propiolic acid
Formule: C₈H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619698
CAS nummer: 858678-71-4