3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470619-5G OR470619-10G OR470619-1G OR470619-25G
APOSOR470619-5GEA 273 EUR
APOSOR470619-5G APOSOR470619-10G APOSOR470619-1G APOSOR470619-25G
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Formule: C₈H₇NO
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00168870
CAS nummer: 29768-03-4