2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470621-1G OR470621-5G
APOSOR470621-1GEA 308 EUR
APOSOR470621-1G APOSOR470621-5G
2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₅H₅NO₂S·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16295329
CAS nummer: 1225286-62-3