4-Nitro-1,3-dihydroisobenzofuran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470630-5G OR470630-250MG OR470630-1G
APOSOR470630-5GEA 0 EUR
APOSOR470630-5G APOSOR470630-250MG APOSOR470630-1G
4-Nitro-1,3-dihydroisobenzofuran 95%
4-Nitro-1,3-dihydroisobenzofuran
Formule: C₈H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16659157
CAS nummer: 98475-08-2