2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470632-1G OR470632-5G
APOSOR470632-1GEA 380 EUR
APOSOR470632-1G APOSOR470632-5G
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18294353
CAS nummer: 2601-10-7