3-(2-Methylphenoxy)propanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470652-1G OR470652-5G
APOSOR470652-1GEA 196 EUR
APOSOR470652-1G APOSOR470652-5G
3-(2-Methylphenoxy)propanenitrile
3-(2-Methylphenoxy)propanenitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03150781
CAS nummer: 25268-05-7