2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470653-1G OR470653-5G
APOSOR470653-1GEA 400 EUR
APOSOR470653-1G APOSOR470653-5G
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Formule: C₈H₄Br₂Cl₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24842545
CAS nummer: 212138-65-3