1-[2-[(Tetrahydropyran-4-yl)oxy]phenyl]methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470699-1G OR470699-250MG OR470699-5G
APOSOR470699-1GEA 606 EUR
APOSOR470699-1G APOSOR470699-250MG APOSOR470699-5G
1-[2-[(Tetrahydropyran-4-yl)oxy]phenyl]methylamine
1-[2-[(Tetrahydropyran-4-yl)oxy]phenyl]methylamine
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207.269 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025871
CAS nummer: 898289-33-3