2-(Aminomethyl)benzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470756-250MG
OR470756-1G
APOSOR470756-250MGEA
308
EUR
APOSOR470756-250MG
APOSOR470756-1G
2-(Aminomethyl)benzoxazole
2-(Aminomethyl)benzoxazole
Formule:
C₈H₈N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03990563 CAS nummer: 101333-98-6 |