3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Hydroxy-2-methylbenzyl alcohol
OR470760-5G OR470760-250MG OR470760-1G
APOSOR470760-5GEA 0 EUR
APOSOR470760-5G APOSOR470760-250MG APOSOR470760-1G
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138.164 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397253
CAS nummer: 1261454-85-6