5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470775-5G OR470775-1G
APOSOR470775-5GEA 185 EUR
APOSOR470775-5G APOSOR470775-1G
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01051014
CAS nummer: 90349-23-8