5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470778-1G OR470778-250MG
APOSOR470778-1GEA 1020 EUR
APOSOR470778-1G APOSOR470778-250MG
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Formule: C₈H₄BrClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11877832
CAS nummer: 1194375-29-5