5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470779-1G OR470779-250MG OR470779-5G
APOSOR470779-1GEA 810 EUR
APOSOR470779-1G APOSOR470779-250MG APOSOR470779-5G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Formule: C₉H₇BrO₂
MW: 227.055 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11877831
CAS nummer: 164414-62-4